주요 문서
246867
Sigma-Aldrich
2-Cyclopentylphenol
technical grade, 95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩145,856
₩145,856
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩145,856
About This Item
Linear Formula:
C5H9C6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
162.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩145,856
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
Quality Level
분석
95%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
148-150 °C/18 mmHg (lit.)
mp
34-35 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1C2CCCC2
InChI
1S/C11H14O/c12-11-8-4-3-7-10(11)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9,12H,1-2,5-6H2
InChI key
JHEKSKQMOBLXQS-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GABRA1(2554)
애플리케이션
2-Cyclopentylphenol has been used in the synthesis of:
  • optically active (S)-penbutolol (antihypertensive drug) via Sharpless asymmetric dihydroxylation[1]
  • (S)-1-(2,3-epoxypropoxy)-2-chloro-5-methyl-benzene[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Petra Doze et al.
Neurochemistry international, 40(2), 145-155 (2001-12-12)
Five potent, lipophilic beta-adrenoceptor antagonists (carvedilol, pindolol, toliprolol and fluorinated analogs of bupranolol and penbutolol) were labeled with either carbon-11 or fluorine-18 and evaluated for cerebral beta-adrenoceptor imaging in experimental animals. The standard radioligand for autoradiography of beta-adrenoceptors, [125I]-iodocyanopindolol, was
Regioselective alkylation of phenol with cyclopentanol over montmorillonite K10: An efficient synthesis of 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1, 1-dimethylethyl) amino] propan-2-ol {(S)-penbutolol}.
Phukan P and Sudalai A.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 3015-3018 (1999)