분석
99%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −21°, c = 2.5 in H2O
광학 순도
ee: ≥99% (GLC)
bp
158 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
57-60 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
InChI key
PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable