주요 문서
240257
Sigma-Aldrich
Thiourea
ACS reagent
동의어(들):
Sulfourea, Thiocarbamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2CSNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
76.12
Beilstein:
605327
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
Grade
ACS reagent
무기 잔류물
≤0.1%
손실
≤0.5% loss on drying
mp
170-176 °C (lit.)
SMILES string
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chaotropic agent; strong denaturant. Increases solubility and recovery of proteins
Used in the formation of thiols from alkyl halides.
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)