주요 문서
239801
Sigma-Aldrich
Picric acid
ReagentPlus®, ≥99%
동의어(들):
2,4,6-Trinitrophenol, PA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(O2N)3C6H2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
229.10
색상 지수 번호:
10305
Beilstein:
423400
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
1 mmHg ( 195 °C)
제품 라인
ReagentPlus®
분석
≥99%
포함
35% water
expl. lim.
0.01 %
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Desen. Expl. 1
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A G Miriam Leenders et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(44), 11333-11346 (2008-10-31)
Ca(v)2.2 channels are localized at nerve terminals where they play a critical role in neurotransmission. However, the determinant that controls surface retention of these channels has not been identified. Here, we report that presynaptic surface localization of Ca(v)2.2 is mediated