주요 문서
236543
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide
99%
동의어(들):
N-Formyl-N-methylaminopyridine, Meyers’ Reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
Beilstein:
471767
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
refractive index
n20/D 1.566 (lit.)
bp
71-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amide
SMILES string
[H]C(=O)N(C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(6-10)7-4-2-3-5-8-7/h2-6H,1H3
InChI key
DIRVEOCOAHGVJV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide is also referred to as Meyers formylating agent[1].
애플리케이션
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide has been used in the synthesis of 3-formyl-2-(4-methoxybenzyl)pyrazol-1-oxide[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Halogen dance in pyrazole 1-oxides: synthesis of pyrazolo [3, 4-c] quinoline 1-oxides.
Eskildsen J, et al.
Tetrahedron, 58(38), 7635-7644 (2002)