주요 문서
236446
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane
≥99%
동의어(들):
I-BCP, Trimethylene bromochloride, Trimethylene chlorobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl(CH2)3Br
CAS Number:
Molecular Weight:
157.44
Beilstein:
605278
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
density
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI key
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)