주요 문서
233285
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorophenol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
146.55
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
bp
104 °C/11 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H
InChI key
ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-Chloro-4-fluorophenol has been used in the preparation of 3-chloro-4-fluoro-2′-methoxycarbonyldiphenyl ether required for the synthesis of flavone and xanthone derivatives[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S Mari et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 54(6), 411-415 (1999-08-12)
A number of flavone and xanthone derivatives bearing some characteristic features of fluoroquinolones such as the fluorine atom and an ortho piperazine ring are described. The new compounds have been tested for possible cytotoxic and antimicrobial activities. Cytotoxicity of both