분석
99%
양식
solid
mp
231-233 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b6-3+
InChI key
ANRMAUMHJREENI-ZZXKWVIFSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable