주요 문서
233080
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩39,382
₩39,382
예상 입고일2025년 2월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩39,382
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4CH=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
216.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩39,382
예상 입고일2025년 2월 17일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
solid
mp
205-207 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b6-5+
InChI key
AMVYAIXPAGBXOM-AATRIKPKSA-N
일반 설명
Ionization constant and UV-spectra of 2-(trifluoromethyl)cinnamic acid has been studied[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ionization Constants and Ultraviolet Spectra of Fluoro and Trifluoromethyl trans-Cinnamic Acids.
Filler R, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 9(3), 370-370 (1964)