추천 제품
grade
technical
분석
≥90% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.422
bp
116 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
CC(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(6)7(2,3)4/h5H,1-4H3
InChI key
UWJVDEZZIPJQRF-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
68.0 °F
Flash Point (°C)
20 °C