주요 문서
229830
Sigma-Aldrich
Rubidium sulfate
99.99% trace metals basis
동의어(들):
Sulfuric acid, dirubidium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Rb2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
267.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석:
99.99% trace metals basis
양식:
powder
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤200 ppm Trace metallic impurities
density
3.613 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Rb+].[Rb+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Rb/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GANPIEKBSASAOC-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)