주요 문서
226513
Sigma-Aldrich
B-Bromo-9-BBN solution
1.0 M in methylene chloride
동의어(들):
9-Bromo-9-borabicyclo[3.3.1]nonane solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14BBr
CAS Number:
Molecular Weight:
200.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
농도
1.0 M in methylene chloride
density
1.315 g/mL at 25 °C
SMILES string
BrB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BBr/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
InChI key
FYZDPIIMSZAKGP-OCAPTIKFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)