주요 문서
225835
Sigma-Aldrich
Resolve-Al YbFOD
동의어(들):
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)ytterbium, Yb[fod]3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Yb(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
1061.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
225835 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solid
반응 적합성
core: erbium
reagent type: catalyst
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(\O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)=C\C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C10H11F7O2.Yb/c3*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h3*4,18H,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*5-4-;
InChI key
KZBQCXBCJMHJOB-VNGPFPIXSA-K
애플리케이션
Reactant involved in:
  • Synthesis of rare earth metal complexes for separation of lanthanide metals
  • Conformational mobility of substituted 2-methoxychalcones under the action of lanthanide shift reagents
  • NMR titration on cation-π complexes of bowl-shaped polycyclic aromatic hydrocarbons
  • Specific recognition of chiral amino alcohols
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)