주요 문서
225169
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzylamine hydrochloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩83,230
₩83,230
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩83,230
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
222.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩83,230
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
mp
227-230 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
작용기
amine
bromo
SMILES string
Cl.NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
InChI key
MDEJOHXOXKDGOU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Bromobenzylamine hydrochloride reacts with sulfonyl chloride to give sulfonamide[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A tandem radical approach to the ABCE-rings of the Aspidosperma and Strychnos alkaloids.
Hilton ST, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2, 209-210 (2001)