주요 문서
224480
Sigma-Aldrich
2-Nitrocyclohexanone
99%
동의어(들):
α-Nitrocyclohexanone, 2-Nitrocyclohexan-1-one, 2-Nitrocyclohexanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩463,551
₩463,551
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩463,551
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H9(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
143.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩463,551
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
solid
mp
39-43 °C (lit.)
작용기
ketone
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5H,1-4H2
InChI key
SZNILIWUUKKNPE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
The tautomerization rates of 2-nitrocyclohexanone (2-NCH) has been studied spectrophotometrically in several organic aprotic solvents and their binary mixtures[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gabriella Siani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(22), 4236-4241 (2008-10-31)
The rates of tautomerization of 2-nitrocyclohexanone (2-NCH) have been measured spectrophotometrically at 25.0 +/- 0.1 degrees C in several organic aprotic solvents and their binary mixtures. In cyclohexane the reaction is effectively catalyzed by bases and inhibited by acids while