주요 문서
223751
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trimethylsilyloxy)crotonate, mixture of cis and trans
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C[OSi(CH3)3]=CHCO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
188.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
57-59 °C/9 mmHg (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)\C=C(\C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O3Si/c1-7(6-8(9)10-2)11-12(3,4)5/h6H,1-5H3/b7-6+
InChI key
OQNKCUVOGBTGDJ-VOTSOKGWSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
147.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)