제품 라인
ReagentPlus®
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: titanium
mp
440 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst for:
hydrogen desorption properties[2]
Nitrogen-nitrogen reductive bond cleavage[3]
Reagent for photocatalyst synthesis[4]
Precursor for the preparation of nanostructures titania/cetyltrimethyammonium bromide nanoskeletons[5]
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges