주요 문서
220620
Sigma-Aldrich
1,3-Dioxane-5,5-dimethanol
90%, technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O4
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
technical grade
분석
90%
양식
solid
mp
58-60 °C (lit.)
SMILES string
OCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C6H12O4/c7-1-6(2-8)3-9-5-10-4-6/h7-8H,1-5H2
InChI key
ZTISUHQLYYPYFA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)