분석
97%
mp
170-172 °C (lit.)
SMILES string
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
InChI key
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
유전자 정보
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRG(2104)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890)
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges