분석
97%
양식
solid
mp
102-106 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to orange
SMILES string
ClC2(c1ccccc1)c3ccccc3Oc4ccccc24
InChI
1S/C19H13ClO/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)15-10-4-6-12-17(15)21-18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
InChI key
HTGMODSTGYKJDG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable