문서
21885
Sigma-Aldrich
γ-Carboxy-DL-glutamic acid
≥99.0%
동의어(들):
3-Amino-1,1,3-propanetricarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2CH(COOH)CH2CH(COOH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
191.14
Beilstein:
2214048
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
UHBYWPGGCSDKFX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable