문서
218421
Sigma-Aldrich
Dihydrocarveol
mixture of isomers, 95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
vapor density
5.3 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
분석
95%
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
224-225 °C (lit.)
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCC(CC1O)C(C)=C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup