주요 문서
217190
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩227,563
₩227,563
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩227,563
About This Item
Linear Formula:
Gd(NO3)3 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
451.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩227,563
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99.999% trace metals basis
양식
crystals and lumps
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: gadolinium
불순물
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
91 °C (lit.)
density
2.406 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Gd+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Gd.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChI key
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.