213209
동의어(들):
Citric acid trilithium salt hydrate
1 of 10
Sigma-Aldrich
62484
Lithium citrate tribasic tetrahydrate
251275
Citric acid
203130
Copper(II) oxide
440469
Lithium lactate
C0759
C1909
Citric acid monohydrate
431559
Lithium carbonate
203122
Copper
450227
Lithium hexafluorophosphate
213462
Sodium borohydride
97%
112 °C (dec.) (lit.)
water: soluble 10%, clear, colorless
[Li+].[Li+].[Li+].O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
1S/C6H8O7.3Li.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
OSJRPECIECUBOG-UHFFFAOYSA-K
Warning
Eye Irrit. 2
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?
문서 라이브러리 방문
1 of 1
S6508
Sodium orthovanadate