제품 라인
BioUltra
Quality Level
분석
≥99.5% (NT)
형태
solid
불순물
insoluble matter, passes filter test
pH
8.0-9.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.040
λ: 280 nm Amax: 0.016
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].O.O.O.O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.4H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;3*+1;;;;/p-3
InChI key
HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
유전자 정보
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.