주요 문서
209805
Sigma-Aldrich
3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(CN)C6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
175.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
145-148 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
nitrile
SMILES string
CC(C#N)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(6-11)8-3-2-4-9(5-8)10(12)13/h2-5,7H,1H3,(H,12,13)
InChI key
IRYIYPWRXROPSX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid was used in screening of cobalt containing nitrile hydratases for their enantioselectivity towards wide range of chiral nitriles.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S van Pelt et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(8), 3011-3019 (2011-03-08)
In this study a diverse range of purified cobalt containing nitrile hydratases (NHases, EC 4.2.1.84) from Rhodopseudomonas palustris HaA2 (HaA2), Rhodopseudomonas palustris CGA009 (009), Sinorhizobium meliloti 1021 (1021), and Nitriliruptor alkaliphilus (iso2), were screened for the first time for their