분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.616 (lit.)
bp
269-270 °C/749 mmHg (lit.)
density
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cccnc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H
InChI key
HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter