주요 문서
209724
Glycolaldehyde diethyl acetal
98%
동의어(들):
2,2-Diethoxyethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
134.17
MDL number:
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
SMILES string
CCOC(CO)OCC
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
IKKUKDZKIIIKJK-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)