분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
프로토콜
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.