주요 문서
199265
Sigma-Aldrich
4-(Ethylthio)benzoic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5SC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
182.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
solid
mp
145-147 °C (lit.)
SMILES string
CCSc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
LDYCQBKCUOVGDA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-(Ethylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)