주요 문서
196932
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
99%
동의어(들):
5-Methoxy-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(CF3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
191.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
196932 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99%
양식
solid
mp
50-52 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
COc1cc(N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3NO/c1-13-7-3-5(8(9,10)11)2-6(12)4-7/h2-4H,12H2,1H3
InChI key
VTFGJEYZCUWSAM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of spleen tyrosine kinase inhibitors based on the phenylamino pyrimidine thiazole[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Luc J Farmer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(23), 6231-6235 (2008-10-22)
A series of SYK inhibitors based on the phenylamino pyrimidine thiazole lead 4 were prepared and evaluated for biological activity. Lead optimization provided compounds with nanomolar K(i)'s against SYK and potent inhibition in mast cell degranulation assays.