주요 문서
196576
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
98%
동의어(들):
2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(CF3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.12
Beilstein:
2121347
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
powder
mp
90-92 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitro
SMILES string
Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(12(13)14)1-2-6(5)11/h1-3H,11H2
InChI key
HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline undergoes diazotization and coupling with:
  • N-hydroxyalkylamino-5-napthols
  • pyrazolones and naptholsulphonic acids
  • N-(2-cyanoethyl)-N-(hydroxyalkyl)anilines
애플리케이션
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of monoazo dyes.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Effect of fluorine substitution on color and fastness of monoazo dyes.
Dickey JB, et al.
Ind. and Eng. Chem., 45(8), 1730-1734 (1953)