분석
98%
양식
liquid
포함
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.651 (lit.)
bp
73 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
1.902 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Ic1cccs1
InChI
1S/C4H3IS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
InChI key
ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup