194352
Ethyl 1-methyl-3-piperidinecarboxylate
96%
동의어(들):
1-Methyl-nipecotic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylnipecotate, NSC 64739
About This Item
추천 제품
분석
96%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C1CCCN(C)C1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-5-4-6-10(2)7-8/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI key
VFJJNMLPRDRTCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
N-demethylation of tertiary amines
Reverse cope elimination reactions
Regioselective oxidation
Synthesis of chelating agents
Sequential Michael-Michael-Dieckmann cyclizations
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터