분석
≥98.0% (T)
mp
114-116 °C
solubility
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
작용기
amide
SMILES string
CCCC(N)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6)
InChI key
DNSISZSEWVHGLH-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Ggt1(116568)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable