주요 문서
176672
Sigma-Aldrich
Methyl formate-d
99 atom % D
동의어(들):
Methyl deuterioformate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩292,929
₩292,929
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩292,929
About This Item
Linear Formula:
DCO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
61.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩292,929
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
vapor pressure
9.34 psi ( 20 °C)
동위원소 순도
99 atom % D
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.3435 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
-100 °C (lit.)
density
0.990 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D
InChI key
TZIHFWKZFHZASV-VMNATFBRSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-25.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-32 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)