문서
900844
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-d10
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
동의어(들):
2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butyl alcohol-d10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3)3COD
CAS Number:
Molecular Weight:
84.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
Grade
reagent grade
동위원소 순도
≥99 atom % D
분석
≥99% (CP)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup