주요 문서
171530
Sigma-Aldrich
4-Phenylbutyronitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5(CH2)3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
145.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5143 (lit.)
bp
97-99 °C/1.7 mmHg (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
nitrile
phenyl
SMILES string
N#CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H11N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8H2
InChI key
ICMVGKQFVMTRLB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Phenylbutyronitrile was used in the synthesis of light aliphatic nitriles and styrene derivatives[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Catalytic degradation of acrylonitrile-butadiene-styrene into fuel oil 2. Changes in the structure and catalytic activity of iron oxides.
Energy and Fuels, 15(3), 565-570 (2001)