169897
1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
98%
동의어(들):
1-Phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-Phenyltetrazoline-5-thione, 5-Mercapto-1-phenyltetrazole
About This Item
추천 제품
분석
98%
양식
powder
mp
145 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
Sc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,10,12)
InChI key
GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable