분석
99%
양식
powder
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.)
glycerol: insoluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
density
1.057 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
InChI key
WJSDHUCWMSHDCR-VMPITWQZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter