주요 문서
164682
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium hexafluorophosphate
contains diethyl ether as stabilizer
동의어(들):
Meerwein′s salt, Triethyloxonium hexafluorophosphate(1-)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩160,167
25 G
₩520,188
₩160,167
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩160,167
25 G
₩520,188
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)3OPF6
CAS Number:
Molecular Weight:
248.15
Beilstein:
4302183
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩160,167
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포함
diethyl ether as stabilizer
Quality Level
mp
~145 °C (dec.) (lit.)
작용기
ether
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC[O+](CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H15O.F6P/c1-4-7(5-2)6-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
JRHIFBONIQGZFC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant or reagent involved in:
  • Synthesis of ruthenium allenylidene complexes
  • Asymmetric Diels-Alder reactions
  • Chlorine scavenging
  • Synthesis of molecules for studies of wavelength tunability via cis-trans isomerization
  • Reactions with 2-mthylpyridine N-oxide
Catalyst activating agent for asymmetric imine aziridination via diazo ester activation
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)