주요 문서
164526
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate-d6
99 atom % D
동의어(들):
(Methyl sulfate)-d6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3O)2SO2
CAS Number:
Molecular Weight:
132.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor density
4.3 (vs air)
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
동위원소 순도
99 atom % D
분석
99% (CP)
양식
liquid
autoignition temp.
923 °F
기술
protein expression: suitable
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
-32 °C (lit.)
density
1.397 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
VAYGXNSJCAHWJZ-WFGJKAKNSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
181.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
83 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)