주요 문서
C27204
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzylamine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩85,666
100 G
₩141,288
₩85,666
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩85,666
100 G
₩141,288
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
141.60
Beilstein:
907186
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩85,666
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
bp
103-104 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
InChI key
KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)