주요 문서
157430
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyryl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩159,660
₩159,660
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩159,660
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2CHC(O)Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
134.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩159,660
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
SMILES string
CCC(CC)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Ethylbutyryl chloride was used in syntheses of bicyclic thiophene derivatives.[1]
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Joseph L Duffy et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(5), 1401-1405 (2005-02-17)
A novel class of antagonists of the human glucagon receptor (hGCGR) has been discovered. Systematic modification of the lead compound identified substituents that were essential for activity and those that were amenable to further optimization. This SAR exploration resulted in