주요 문서
15552
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ser-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-N-methyl-L-serine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H17NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
219.23
Beilstein:
8685334
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −33±2°, c = 1% in methanol
mp
83-87 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CN([C@@H](CO)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10(4)6(5-11)7(12)13/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
InChI key
NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)