문서
15515
Sigma-Aldrich
N-Boc-nortropinone
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
8-Boc-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
225.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
solid
mp
70-74 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2CC[C@@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
InChI key
MENILFUADYEXNU-DTORHVGOSA-N
애플리케이션
N-Boc-nortropinone was used in the preparation of bicyclic vinyl boronate.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Ghosh S, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 84(4), 555-560 (2006)