주요 문서
15514
Sigma-Aldrich
Boc-Trp-N-carboxyanhydride
≥98.0% (CHN)
동의어(들):
Nα-Boc-L-tryptophan Nα-carboxy anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H18N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
330.34
Beilstein:
7082757
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (CHN)
광학 활성
[α]20/D +78±5°, c = 1% in THF
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~135 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C17H18N2O5/c1-17(2,3)24-16(22)19-13(14(20)23-15(19)21)8-10-9-18-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,18H,8H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI key
WSFZLNNHQNYZNF-ZDUSSCGKSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)