주요 문서
15471
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-Cl)-OH
≥96.0%
동의어(들):
Boc-4-chloro-D-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
299.75
Beilstein:
5381988
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96.0%
광학 활성
[α]20/D −26±2°, c = 1% in ethyl acetate
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~110 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
InChI key
BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)