문서
15106
Sigma-Aldrich
Boc-D-Glu-OBzl
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H23NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
337.37
Beilstein:
4154458
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
형태
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
InChI key
CVZUKWBYQQYBTF-CYBMUJFWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable