주요 문서
154040
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-α-methylbenzylamine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
139.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
154040 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
fluoro
SMILES string
CC(N)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
InChI key
QGCLEUGNYRXBMZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Fluoro-α-methylbenzylamine was used in the synthesis of novel thioureas with diuretic and saluretic activity.[1] It has also been used for nucleophilic substitution reactions.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Eur. J. Med. Chem. - Chem. Ther., 15, 41-41 (1980)